Merck
47835
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
≥97% (HPLC)
别名:
Fmoc-4-(三氟甲基)-L-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$454.00
$454.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$454.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H20F3NO4
分子量:
455.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
$454.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥97% (HPLC)
旋光性
[α]/D -37±2°, c = 1 in DMF
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
127-130 °C
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C(O)[C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C25H20F3NO4/c26-25(27,28)16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m0/s1
InChI key
YMEGJWTUWMVZPD-QFIPXVFZSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)