Merck
476358
Sigma-Aldrich
4,4′-二(4-氨基苯氧基)联苯
97%
别名:
4,4′-双(4-氨苯氧基)联苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(-C6H4OC6H4NH2)2
CAS号:
分子量:
368.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
mp
197-200 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)-c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3)cc1
InChI
1S/C24H20N2O2/c25-19-5-13-23(14-6-19)27-21-9-1-17(2-10-21)18-3-11-22(12-4-18)28-24-15-7-20(26)8-16-24/h1-16H,25-26H2
InChI key
HYDATEKARGDBKU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)