Merck
386669
Sigma-Aldrich
4,4′-(六氟异丙基)双(对苯氧基)二苯胺
97%
别名:
2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]-1,1,1,3,3,3-六氟丙烷, 2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]六氟丙烷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$126.00
$126.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$126.00
About This Item
线性分子式:
(CF3)2C(C6H4OC6H4NH2)2
CAS号:
分子量:
518.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$126.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
mp
159-163 °C (lit.)
SMILES字符串
NC(C=C1)=CC=C1OC(C=C2)=CC=C2C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C3=CC=C(OC4=CC=C(N)C=C4)C=C3
InChI
1S/C27H20F6N2O2/c28-26(29,30)25(27(31,32)33,17-1-9-21(10-2-17)36-23-13-5-19(34)6-14-23)18-3-11-22(12-4-18)37-24-15-7-20(35)8-16-24/h1-16H,34-35H2
InChI key
HHLMWQDRYZAENA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)