Merck
178586
Sigma-Aldrich
双环[2.2.2]辛-7-烯-2,3,5,6-四羧酸二酐
99%
别名:
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic 2,3:5,6-dianhydride, Bicyclooctenetetracarboxylic dianhydride
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$463.00
$463.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$463.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8O6
CAS号:
分子量:
248.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$463.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
99%
表单
liquid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C1OC(=O)C2[C@@H]3C=C[C@H](C12)C4C3C(=O)OC4=O
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H/t3-,4+,5?,6?,7?,8?
InChI key
XLOGCGOPKPCECW-YSXAZQPSSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)