Merck
475165
Sigma-Aldrich
双(五甲基环戊二烯)铬(II)
96%
别名:
双(五甲基环戊烯)铬
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cr(C5(CH3)5)2
CAS号:
分子量:
322.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
96%
表单
powder or crystals
反应适用性
core: chromium
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Cr].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Cr/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
InChI key
GEYKKJXGTKHSDI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)