Merck
473456
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonylmolybdenum(0)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Mo(NCCH3)3(CO)3
CAS号:
分子量:
303.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
价格与库存信息目前不能提供
mp
90 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[Mo].[C+]#[O-].[C+]#[O-].[C+]#[O-].CC#N.CC#N.CC#N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)