Merck
473030
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(+)-2-苄基-2,5-二氮杂双环[2.2.1]庚烷 二氢溴酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16N2 · 2HBr
分子量:
350.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品473030,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
化驗
99%
光學活性
[α]20/D +16.5°, c = 3 in 2 M NaOH
mp
270 °C (dec.) (lit.)
官能基
phenyl
SMILES 字串
Br.Br.C1N[C@H]2C[C@@H]1N(C2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C12H16N2.2BrH/c1-2-4-10(5-3-1)8-14-9-11-6-12(14)7-13-11;;/h1-5,11-13H,6-9H2;2*1H/t11-,12-;;/m0../s1
InChI 密鑰
SOMPEQIPSQFVMO-AQEKLAMFSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)