Merck
469513
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-氨基)-1-丙醇
98%, optical purity ee: 98% (GLC)
别名:
(S)-(-)-2-(叔丁氧羰基氨基)-1-丙醇, N-Boc-L-丙氨醇, Boc-L-丙氨醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$178.00
$178.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$178.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS号:
分子量:
175.23
Beilstein:
3648840
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$178.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
表单
solid
旋光性
[α]20/D −11°, c = 1 in chloroform
光学纯度
ee: 98% (GLC)
mp
59-62 °C (lit.)
官能团
amine
hydroxyl
SMILES字符串
C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)/t6-/m0/s1
InChI key
PDAFIZPRSXHMCO-LURJTMIESA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)