Merck
462624
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-氨基庚烷
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
CAS号:
分子量:
115.22
Beilstein:
4652352
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
质量水平
方案
99%
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
沸点
142-144 °C (lit.)
密度
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChI key
VSRBKQFNFZQRBM-SSDOTTSWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
111.2 °F
闪点(°C)
44 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)