Merck
456152
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-氯-3-羟基丁腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH(OH)CH2CN
CAS号:
分子量:
119.55
Beilstein:
1700586
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
旋光性
[α]25/D +11.0°, neat
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
沸点
110 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.250 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
O[C@@H](CCl)CC#N
InChI
1S/C4H6ClNO/c5-3-4(7)1-2-6/h4,7H,1,3H2/t4-/m1/s1
InChI key
LHBPNZDUNCZWFL-SCSAIBSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
(-)-肉毒碱和 (-)-γ-氨基-β-羟丁酸可用这种合成单体制备。[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
H.C. Kolb et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 133-133 (1993)