Merck
43456
Sigma-Aldrich
(+)-O,O′-二特戊酰基-D-酒石酸
≥98.0%
别名:
(+)-DPTA
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$218.00
$218.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$218.00
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3CCO2CH(CO2H)-]2
CAS号:
分子量:
318.32
Beilstein:
6894779
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
eCl@ss:
39021705
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$218.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0%
旋光性
[α]20/D +23.5±1°, c = 1.7% in dioxane
mp
127-130 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
ester
SMILES字符串
CC(C)(C)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)C(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-13(2,3)11(19)21-7(9(15)16)8(10(17)18)22-12(20)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3,(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1
InChI key
UFHJEZDFEHUYCR-YUMQZZPRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-tartaric acid is a chiral protonating agent (CPA).[1]
其他说明
羰基化合物的"去外消旋"试剂,该反应通过烯胺或烯醇化锂的对映选择性质子化进行[2][3][4];合成光学活性 α-氨基酸[5]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Enantioselective protonations: fundamental insights and new concepts.
Duhamel L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(23) (2004)
Deracemization by enantioselective protonation. A new method for the enantiomeric enrichment of. alpha.-amino acids.
L. Duhamel, J.-C. Plaquevent
Journal of the American Chemical Society, 100, 7415-7415 (1978)
Deracemisation par protonation enantioselective.
L. Duhamel, J.-C. Plaquevent
Tetrahedron Letters, 2285-2285 (1977)
L. Duhamel
Bulletin de la Societe Chimique De France, II, 421-421 (1984)
Ligand exchange in asymmetric reactions of lithium enolates: application to the deracemization of a-aminoacids.
L. Duhamel et al.
Tetrahedron Letters, 27, 4975-4975 (1986)