Merck
302813
Sigma-Aldrich
(+)-O,O′-二对甲苯酰基-D-酒石酸
made from synthetic tartaric acid, 97%
别名:
二对甲苯酰基-D-酒石酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$222.00
100 G
$418.00
$222.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$222.00
100 G
$418.00
About This Item
线性分子式:
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
CAS号:
分子量:
386.35
Beilstein:
3225584
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$222.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
旋光性
[α]19/D +138°, c = 1 in ethanol
mp
169-171 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
ester
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
InChI key
CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)