424102
别名:
4-硝基苯三氟代甲烷
1 of 10
Sigma-Aldrich
175501
三氟化硼二乙醚
697230
[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯(II)
423939
苯基三氟甲烷磺酸酯
225649
三氟甲磺酸三甲基硅酯
677922
[双(三氟甲烷磺酰)亚胺](三苯基膦)金(I)(2:1)甲苯加合物
411124
氯代二环己基硼烷 溶液
241326
4-硝基苯酚
105228
1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇
295973
N-苯基双(三氟甲烷磺酸亚胺)
673854
4-硝基苯硼酸
99%
solid
52-55 °C (lit.)
fluoronitrotriflate
[O-][N+](=O)c1ccc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)cc1
1S/C7H4F3NO5S/c8-7(9,10)17(14,15)16-6-3-1-5(2-4-6)11(12)13/h1-4H
NDTIXHNCNLKURN-UHFFFAOYSA-N
Danger
Skin Corr. 1B
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?