Merck
412171
Sigma-Aldrich
三甲醇丙烷乙氧酯三丙烯酸酯
average Mn ~692, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor
别名:
乙氧基化三羟甲基丙烷 (14/3 EO/OH) 三丙烯酸酯, 乙氧基化三羟甲基丙烷 (7/3 EO/OH) 三丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2]3CC2H5
CAS号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
liquid
分子量
average Mn ~692
包含
100 ppm MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.471 (lit.)
沸点
157 °C (lit.)
密度
1.102 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCC(COCCOC(=O)C=C)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H32O9/c1-5-18(22)28-12-9-25-15-21(8-4,16-26-10-13-29-19(23)6-2)17-27-11-14-30-20(24)7-3/h5-7H,1-3,8-17H2,4H3
InChI key
MTPIZGPBYCHTGQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)