Merck
412198
Sigma-Aldrich
三甲醇丙烷乙氧酯三丙烯酸酯
average Mn ~912
别名:
三羟甲基丙烷乙氧基化物 (20/3 EO/OH)三丙烯酸酯, 乙氧基化三羟甲基丙烷 (14/3 EO/OH) 三丙烯酸酯, 乙氧基化三羟甲基丙烷 (7/3 EO/OH) 三丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 ML
$80.70
1 L
$240.00
$80.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 ML
$80.70
1 L
$240.00
About This Item
线性分子式:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2]3CC2H5
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$80.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
viscous liquid
质量水平
分子量
average Mn ~912
折射率
n20/D 1.471 (lit.)
沸点
157 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCC(COCCOC(=O)C=C)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H32O9/c1-5-18(22)28-12-9-25-15-21(8-4,16-26-10-13-29-19(23)6-2)17-27-11-14-30-20(24)7-3/h5-7H,1-3,8-17H2,4H3
InChI key
MTPIZGPBYCHTGQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 具有半互穿聚合物网络结构的坚固耐用的高离子导电凝胶聚合物电解质研究:讨论了使用三羟甲基丙烷乙氧基化三丙烯酸酯(ETPTA)合成聚合物电解质及其在离子导电材料中的应用(MG Gu et al., 2021)。
  • 生物医学用巯基-三丙烯酸酯聚合物的迈克尔加成反应制备和表征:探索使用三羟甲基丙烷乙氧基化三丙烯酸酯制备生物医学用巯基-三丙烯酸酯聚合物(A Forghani et al., 2018)。
  • PET表面UV固化硬质涂层材料的制备和性能研究:研究使用三羟甲基丙烷乙氧基化三丙烯酸酯(TMPETA)改善PET基材表面UV固化薄膜的性能(H Kim, 2014)。
  • 锂电池用离子凝胶的光聚合有机主体网络:网孔尺寸和环氧乙烷含量的影响:考察了用三羟甲基丙烷乙氧基化三丙烯酸酯合成的锂电池用离子凝胶网孔尺寸和环氧乙烷含量的影响(D Aidoud et al., 2018)。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)