Merck
405264
Sigma-Aldrich
六氟-2-丁炔
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C≡CCF3
CAS号:
分子量:
162.03
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142100
PubChem物質ID:
蒸汽壓力
105 psi ( 20 °C)
化驗
99%
bp
−25 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C#CC(F)(F)F
InChI
1S/C4F6/c5-3(6,7)1-2-4(8,9)10
InChI 密鑰
WBCLXFIDEDJGCC-UHFFFAOYSA-N
包裝
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
其他說明
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
排氣閥
产品编号
说明
价格
軟管倒鉤
产品编号
说明
价格
象形圖
Gas cylinderSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)