Merck
401145
Sigma-Aldrich
碘化砷(III)
别名:
Arsenic triiodide, Arsenous iodide, Triiodoarsine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AsI3
CAS号:
分子量:
455.64
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品401145,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
表单
solid
反应适用性
core: arsenic
reagent type: catalyst
密度
4.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
I[As](I)I
InChI
1S/AsI3/c2-1(3)4
InChI key
IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)