Merck
333182
Sigma-Aldrich
硫化铝
granular, <10 mm particle size, 98%
别名:
Aluminium sulfide, Aluminum trisulfide, Dialuminum trisulfide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Al2S3
CAS号:
分子量:
150.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
granular
粒徑
<10 mm
密度
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
S=[Al]S[Al]=S
InChI
1S/2Al.3S
InChI 密鑰
ZPXDOGRYMSWBBM-UHFFFAOYSA-N
相关类别
包裝
玻璃瓶封装
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3