Merck
398438
Sigma-Aldrich
硫化亚金
99.9% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Au2S
CAS号:
分子量:
426.00
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
99.9% trace metals basis
表单
solid
SMILES字符串
[Au]S[Au]
InChI
1S/2Au.S
InChI key
NMKZCXMNWUEAHB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)