Merck
361836
Sigma-Aldrich
3′-氟-4′-甲氧基苯乙酮
99%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$86.40
$86.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$86.40
About This Item
线性分子式:
FC6H3(OCH3)COCH3
CAS号:
分子量:
168.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$86.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
99%
沸点
147-148 °C/20 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
官能团
fluoro
ketone
SMILES字符串
COc1ccc(cc1F)C(C)=O
InChI
1S/C9H9FO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
InChI key
LQASUDVYVOFKNK-UHFFFAOYSA-N
一般描述
3′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone can be prepared by Friedel-Crafts reaction of o-fluoroanisole with acetic anhydride.[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of some Fluorine-Containing Analogs and Derivatives of Medicinals.
Minor JT and Vanderwerf CA.
The Journal of Organic Chemistry, 17(11), 1425-1430 (1952)