Merck
536148
Sigma-Aldrich
3′,5′-二氯-4′-氨基苯乙酮
97%
别名:
1-(4-氨基-3,5-二氯苯基)-乙酮, 4-氨基-3,5-二氯苯乙酮
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$267.00
$267.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$267.00
About This Item
线性分子式:
H2NC6H2(Cl)2C(O)CH3
CAS号:
分子量:
204.05
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$267.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
mp
162-166 °C (lit.)
官能团
chloro
ketone
SMILES字符串
CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
InChI key
JLPKZJDZXIKSCP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)