变更视图
5 ML
$265.00
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OCH2CH=CHCH2OH
CAS号:
分子量:
178.23
Beilstein:
3605116
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.534 (lit.)
沸点
105-108 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ether
hydroxyl
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC\C=C/COCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-7,12H,8-10H2/b5-4-
InChI key
CGLJRLXTVXHOLX-PLNGDYQASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
cis-4-Benzyloxy-2-buten-1-ol may be used in the synthesis of cis-4-benzyloxybuten-2-ylamine via Mitsunobu reaction.[1]
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Synthesis of Novel 3-Substituted Pyrrolo[2,3-b]quinoxalines via an Intramolecular Heck Reaction on an Aminoquinoxaline Scaffold.
Jie Jack Li
The Journal of organic chemistry, 64(22), 8425-8427 (2001-10-25)