Merck
797081
Sigma-Aldrich
3-环戊烯-1-醇
95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$292.00
$292.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$292.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O
分子量:
84.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$292.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
95%
表单
solid
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
OC1CC=CC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI key
WEIMJSIRDZDHAH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
107.4 °F
闪点(°C)
41.9 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)