方案
99%
密度
2.123 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3O4P.3H2O/c;1-5(2,3)4;;;/h;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3