Merck
M1265
Sigma-Aldrich
磷酸镁 二元 三水合物
别名:
磷酸氢镁 三水合物, 镁磷石
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MgHPO4 · 3H2O
CAS号:
分子量:
174.33
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥97%
形狀
powder
密度
2.123 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3O4P.3H2O/c;1-5(2,3)4;;;/h;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3