Merck
338990
Sigma-Aldrich
硫脲-d4
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
D2NCSND2
CAS号:
分子量:
80.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
mp
170-176 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]N([2H])C(=S)N([2H])[2H]
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i/hD4
InChI 密鑰
UMGDCJDMYOKAJW-JBISRTOLSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)