Merck
609978
Sigma-Aldrich
过氧化氢-18O2 溶液
2-3% in H2O, 90 atom % 18O
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$1,040.00
1 G
$5,260.00
$1,040.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
100 MG
$1,040.00
1 G
$5,260.00
About This Item
线性分子式:
H218O2
分子量:
38.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352119
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$1,040.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
90 atom % 18O
浓度
2-3% in H2O
质量偏移
M+4
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[18OH][18OH]
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H/i1+2,2+2
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-XPULMUKRSA-N
一般描述
过氧化氢-18O2,同位素标记的过氧化氢类似物。
应用
18O标记的H2O2用于确定沿海地点地表水中过氧化物形成和衰减过程的绝对速率和途径,也用于测量淡水系统中暗H2O2生成的绝对速率。它被用于研究唐氏综合征D(16) 小鼠模型的乙酰辅酶 A (Ac-CoA) 代谢和认知障碍的潜在治疗方法。
包装
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)