Merck
330809
Sigma-Aldrich
2-氟-6-(三氟甲基)苯甲酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CF3)CO2H
CAS号:
分子量:
208.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
solid
mp
85-87 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)c1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-5-3-1-2-4(8(10,11)12)6(5)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
InChI key
LNARMXLVVGHCRP-UHFFFAOYSA-N
应用
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid may be used in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)