Merck
328332
Sigma-Aldrich
二甲基膦酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2P(O)Cl
CAS号:
分子量:
112.50
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
bp
204 °C (lit.)
mp
65-71 °C (lit.)
官能基
phosphine oxide
SMILES 字串
CP(C)(Cl)=O
InChI
1S/C2H6ClOP/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI 密鑰
CVNMBKFJYRAHPO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
研究了二甲基氯氧化磷在乙腈中吡啶分解的动力学。研究了二甲基氯氧化磷在乙腈中与苯胺反应的动力学和机理。
應用
二甲基氯氧化磷用于制备二甲基乙炔基氧化膦。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Dialkylethynylphosphine oxides; synthesis and reactions.
Hagens W, et al.
Rec. Trav. Chim., 88(1), 71-85 (1969)
Kinetics and mechanism of the aminolysis of dimethyl and methyl phenyl phosphinic chlorides with anilines.
Dey NK, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 22(5), 425-430 (2009)
Pyridinolysis of Diethyl Phosphinic Chloride in Acetonitrile.
Dey NK, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 32(2), 709-712 (2011)