Merck
734071
Sigma-Aldrich
丁基氧化磷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$84.80
1 G
$193.00
$84.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$84.80
1 G
$193.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H19OP
CAS号:
分子量:
162.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$84.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
solid
质量水平
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
74-82 °C
官能团
phosphine oxide
SMILES字符串
CC(C)(C)[PH](=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19OP/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
InChI key
RYLNFGJYRKJXQE-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 2
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1