Merck
322369
Sigma-Aldrich
2-甲基-4-戊烯酸乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCH2CH(CH3)CO2C2H5
CAS号:
分子量:
142.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.417 (lit.)
沸点
153-155 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
allyl
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)C(C)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChI key
BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
105.8 °F - closed cup
闪点(°C)
41 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)