Merck
W373923
Sigma-Aldrich
4-乙烯基苯酚 溶液
10 wt. % in propylene glycol, FG
别名:
4-乙烯基苯酚 溶液, 4-乙烯基苯酚, 对乙烯苯酚, 对羟基苯乙烯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W373923-SAMPLE-K
$100.00
25 G
$153.00
100 G
$487.00
1 KG
$3,890.00
$100.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W373923-SAMPLE-K
$100.00
25 G
$153.00
100 G
$487.00
1 KG
$3,890.00
About This Item
FEMA编号:
3739
欧洲委员会编号:
11257
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
4.057
NACRES:
NA.21
$100.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
浓度
10 wt. % in propylene glycol
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
medicinal; chemical; phenolic; sweet
InChI
1S/C8H8O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6,9H,1H2
InChI key
FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
一般描述
在对通过从玉米芯中基于使用从植物乳杆菌中提取的酚酸脱羧酶(PAD)酶而提取得到的羟基肉桂酸经脱羧而形成的4-乙烯基衍生物进行鉴定时,4-乙烯基苯酚溶液可作为HPLC的内标。[1]
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
靶器官
Stomach,intestinal tract,Kidney,Bladder
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bioproduction of 4-vinylphenol from corn cob alkaline hydrolyzate in two-phase extractive fermentation using free or immobilized recombinant E. coli expressing pad gene.
Salgado JM, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 58, 22-28 null