Merck
413666
Sigma-Aldrich
碘化铟(III)
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
别名:
三碘化铟
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
InI3
CAS号:
分子量:
495.53
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
anhydrous
化驗
99.998% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: indium
雜質
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES 字串
I[In](I)I
InChI
1S/3HI.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于制备乙烯基铟酸盐和甲基铟酸盐,此类盐可与肉桂基溴进行区域选择性反应。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
Hirashita, T., et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3225-3225 (2004)
商品
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.