Merck
307297
Sigma-Aldrich
二氯-3-氯丙基甲基硅烷
98%
别名:
3-氯丙基甲基二氯硅烷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$115.00
$115.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$115.00
About This Item
线性分子式:
Cl(CH2)3Si(CH3)Cl2
CAS号:
分子量:
191.56
Beilstein:
1736034
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$115.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
沸点
80 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
SMILES字符串
C[Si](Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-8(6,7)4-2-3-5/h2-4H2,1H3
InChI key
UCJHMXXKIKBHQP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
enoxysilacyclobutanes 的合成前体。[1]
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
138.2 °F - closed cup
闪点(°C)
59 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of the American Chemical Society, 116, 7026-7026 (1994)