Merck
303828
Sigma-Aldrich
乙基氯化镁 溶液
2.0 M in THF
别名:
Chloroethylmagnesium
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$87.30
800 ML
$276.00
$87.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$87.30
800 ML
$276.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH2MgCl
CAS号:
分子量:
88.82
Beilstein:
3647886
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$87.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
liquid
质量水平
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
2.0 M in THF
密度
0.978 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CC[Mg]Cl
InChI
1S/C2H5.ClH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
乙基氯化镁溶液可用于:
  • 采用二氧化碳进行Cp2ZrCl2催化的烯烃的乙基羧基化生成相应的羧酸。 [1]
  • 通过与1-氯环丁基甲苯基亚砜反应制备环丁基镁卡宾体。[2]
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cyclobutylmagnesium Carbenoids: Generation from 1-Chlorocyclobutyl p-Tolyl Sulfoxides with Ethylmagnesium Chloride, Properties, and Some Synthetic Uses
Satoh T, et al.
Synlett, 2010(02), 286-290 (2010)
Zirconocene-catalyzed sequential ethylcarboxylation of alkenes using ethylmagnesium chloride and carbon dioxide
Shao P, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51(30), 6640-6642 (2015)