Merck
300330
Sigma-Aldrich
乙基氯化镁 溶液
2.0 M in diethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2MgCl
CAS号:
分子量:
88.82
Beilstein:
3647886
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in diethyl ether
密度
0.823 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC[Mg]Cl
InChI
1S/C2H5.ClH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup