Merck
301337
Sigma-Aldrich
3,5-二硝基苯甲酸乙酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(O2N)2C6H3CO2C2H5
CAS号:
分子量:
240.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
99%
如需咨询该产品301337,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
化驗
99%
形狀
solid
mp
94-95 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N2O6/c1-2-17-9(12)6-3-7(10(13)14)5-8(4-6)11(15)16/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
IBQREHJPMPCXQA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3,5-二硝基苯甲酸乙酯与含有hexakisn-己氧基)三亚苯基的n-烷烃溶液形成电荷转移谱。[1]研究了3,5-二硝基苯甲酸乙酯的核磁共振谱。[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The mechanism of action of ethanolamine deaminase. I. Studies with isotopic hydrogen and oxygen.
B M Babior
The Journal of biological chemistry, 244(2), 449-456 (1969-01-25)
Aggregates of hexakis (n-hexyloxy) triphenylene self-assemble in dodecane solution: intercalation of (-)-menthol 3, 5-dinitrobenzoate induces formation of helical structures.
Gallivan JP and Schuster GB.
The Journal of Organic Chemistry, 60(8), 2423-2429 (1995)