Merck
386367
Sigma-Aldrich
3,5-二硝基苯甲酸甲酯
99%
别名:
NSC 7317, 二硝基苯甲酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(O2N)2C6H3CO2CH3
CAS号:
分子量:
226.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-16-8(11)5-2-6(9(12)13)4-7(3-5)10(14)15/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
POGCCFLNFPIIGW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3