Merck
298344
Sigma-Aldrich
(-)-3-(三氟乙酰基)樟脑
98%
别名:
3-(三氟乙酰基)-L-樟脑
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$246.00
$246.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$246.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15F3O2
分子量:
248.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$246.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
旋光性
[α]19/D −148.0°, c = 2.5 in methylene chloride
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
密度
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
ketone
SMILES字符串
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H15F3O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m0/s1
InChI key
ISLOIHOAZDSEAJ-NSMOOJLNSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)