Merck
195936
Sigma-Aldrich
3-(全氟丁酰)-(+)-樟脑
96%
别名:
(+)-3-(七氟丁酰)-(+)-樟脑, 3-(全氟丁酰基)-D-樟脑
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$153.00
$153.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$153.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H15F7O2
CAS号:
分子量:
348.26
Beilstein:
2306496
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$153.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
96%
旋光性
[α]20/D +125°, c = 2.6 in chloroform
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
沸点
60-70 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
ketone
SMILES字符串
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H15F7O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m1/s1
InChI key
PEWOESYEGLBLNR-XGLFCGLISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
3-(全氟丁酰基)-(+)-樟脑可用作:
  • 合成用于光电和光子应用手性铕配合物的配体。[1]
  • 用作制备钠四(3-七氟丁酰基-(+)-樟脑)Ln(III)配合物应用的配体,可用作化学传感器和NMR位移试剂。[2]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
199.4 °F - closed cup
闪点(°C)
93 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Novel Configurational Structures of Sodium Tetrakis (3-heptafluorobutylryl-(+)-camphorato) Ln (III) Complexes with a Trapped Na+ by Na+?FC Interactions in the Solid State and in Solution
Shirotani D, et al.
Inorganic Chemistry, 45(16), 6111-6113 (2006)
Highly circularly polarized electroluminescence from a chiral europium complex
Zinna F, et al.
Advanced Materials, 27(10), 1791-1795 (2015)