Merck
292613
Sigma-Aldrich
4,4′-二苯胺基-1,1′-联萘-5,5′-二磺酸 二钾盐
别名:
Bis-ANS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C6H5NHC10H5(SO3K)]2
CAS号:
分子量:
636.78
欧洲委员会编号:
0000
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
SMILES字符串
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(ccc(Nc3ccccc3)c12)-c4ccc(Nc5ccccc5)c6c(cccc46)S([O-])(=O)=O
替代产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)