Merck
289981
Sigma-Aldrich
酒石酸氢钠
98%
别名:
L(+)-酒石酸 单钠盐, 酒石酸 单钠盐, 重酒石酸钠
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 G
$113.00
1 KG
$271.00
$113.00
预计发货时间2025年2月17日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 G
$113.00
1 KG
$271.00
About This Item
线性分子式:
NaO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
172.07
Beilstein:
6099125
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$113.00
预计发货时间2025年2月17日详情
获取大包装报价
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +24°, c = 3 in H2O
mp
253 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES 字串
[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
InChI 密鑰
NKAAEMMYHLFEFN-ZVGUSBNCSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
酒石酸氢钠是定性化学分析中常用的检测钾的无机盐。[1]
應用
酒石酸氢钠也可用于制备柠檬酸钠-酒石酸钠试剂,在比色测定土壤样品中铵离子时,可与干扰金属络合。用酒石酸氢钠对负载型镍催化剂进行改性,导致乙酰乙酸甲酯加氢过程中对映体过量 (ee) 增强。[2]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Enantio-differentiating hydrogenation of methyl acetoacetate over modified nickel catalysts: effects of nickel dispersion on the enantio-selectivity of catalysts.
Jo D, et al.
Research on Chemical Intermediates, 30(9), 889-901 (2004)
Driver JE
Bentley and Driver's Qualitative Chemical Analysis: A Handbook for Teaching Practice Supervisors., 16-16 (1988)