Merck
279951
Sigma-Aldrich
5-甲基-1,3-环己二酮
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$283.00
$283.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$283.00
About This Item
线性分子式:
CH3C6H7(=O)2
CAS号:
分子量:
126.15
Beilstein:
1099692
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$283.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
mp
126-130 °C (lit.)
官能团
ketone
SMILES字符串
CC1CC(=O)CC(=O)C1
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
DMIIMPQQPXUKOO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione has been used in the synthesis of:
  • racemic (±)-fawcettimine[1]
  • 3,6-dimethyl-2-phenylsulfanyl-3,5,6,7-tetrahydro-2H-benzofuran-4-one[2]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ceric ammonium nitrate (CAN)-mediated oxidative cycloaddition of 1, 3-dicarbonyls to vinyl sulfides. Application to the synthesis of evodone and avicequinone-B.
Lee YR, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 23(10), 1477-1480 (2002)
Total synthesis of (+)-fawcettimine.
Xin Linghu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(40), 7671-7673 (2007-08-31)