Merck
276146
Sigma-Aldrich
三正己硅烷
95%
别名:
NSC 139856
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$272.00
$272.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$272.00
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)5]3SiH
CAS号:
分子量:
284.60
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$272.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
solid
反应适用性
reagent type: reductant
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
沸点
160.5-161 °C (lit.)
密度
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCC[SiH](CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H40Si/c1-4-7-10-13-16-19(17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h19H,4-18H2,1-3H3
InChI key
IBNSYFQZHBBNLR-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for:
  • Enantioselective Si-H insertion
  • Regio- and stereoselective oxidation into silanols
  • Asymmetric carbenoid insertion of diazoacetates into the silicon-hydrogen bond
  • Hydrosilylation of carbon dioxide
Catalyst for hydrodefluorination leading to the synthesis of hydrocarbons
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1