Merck
262129
Sigma-Aldrich
2-溴-5-氯甲苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(Br)Cl
CAS号:
分子量:
205.48
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.575 (lit.)
密度
1.543 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI key
RTIPTGMVQIIMKL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
2-Bromo-5-chlorotoluene has been used in the preparation of 4-chloro-2-methylbenzophenone[1].
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
204.8 °F - closed cup
闪点(°C)
96 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The synthesis and electronic absorption spectra of 3-phenyl-3 (4-pyrrolidino-2-substituted phenyl)-3H-naphtho [2, 1-b] pyrans: further exploration of the ortho substituent effect.
Gabbutt CD, et al.
Tetrahedron, 62(4), 737-745 (2006)