Merck
254215
Sigma-Aldrich
硝酸铟(III) 水合物
99.999% trace metals basis
别名:
Indium trinitrate hydrate, Indium(3+) trinitrate hydrate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$183.00
50 G
$580.00
$183.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$183.00
50 G
$580.00
About This Item
线性分子式:
In(NO3)3 · xH2O
分子量:
300.83 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$183.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
for analytical purposes
方案
99.999% trace metals basis
表单
crystals and lumps
反应适用性
reagent type: catalyst
core: indium
杂质
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES字符串
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI key
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
硝酸铟(III)水合物用于制备氧化铟(III)纳米颗粒和其他铟络合物。
应用
硝酸铟(III)水合物可用作前体:
  • ,通过热分解合成 In2O3 纳米颗粒。In2O3 可作为反向水煤气变换(RWGS)和 CO2 转化反应的催化剂。
  • 通过溶胶-凝胶旋涂技术在 Si 基底上形成 AgInSe2 薄膜。
  • 含有氨基硫脲的铟(III)络合物。这些配合物可用于比色和荧光探针领域。
象形图
Flame over circleExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.