蒸汽压
1 mmHg ( 48 °C)
方案
≥99.99%
mp
78 °C (lit.)
密度
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[Ga](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
使用 GaCl3 和 NaN3 或 Li3N 的低温溶剂热技术可产生纳米晶 GaN。
许多有机键形成反应中的自由基介质和催化剂。
包装
样品瓶包装