Merck
241628
Sigma-Aldrich
1,2-双(2-氯乙氧基)乙烷
97%
别名:
Dichlorotriethylene dioxide, “三甘醇二氯化物", 三(乙二醇)二氯化物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$104.00
500 G
$317.00
$104.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$104.00
500 G
$317.00
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2Cl
CAS号:
分子量:
187.06
Beilstein:
506177
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$104.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
密度
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
SMILES 字串
ClCCOCCOCCCl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
InChI 密鑰
AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
1,2-(2-氯乙氧基)乙烷已被用于合成1,1′-[1,2-乙二基(氧-1,2-乙二基)][3-甲基-1H-咪唑-1-基]氯化物[1]
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
249.8 °F - closed cup
閃點(°C)
121 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mercury (II) partitioning from aqueous solutions with a new, hydrophobic ethylene-glycol functionalized bis-imidazolium ionic liquid.
Green Chemistry, 5(2), 129-135 (2003)