Merck
222623
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基-3-己炔-2,5-二醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC(CH3)2C≡CC(CH3)2OH
CAS号:
分子量:
142.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
如需咨询该产品222623,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
98%
表单
solid
沸点
121-123 °C/7 mmHg (lit.)
mp
90-94 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(O)C#CC(C)(C)O
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,1-4H3
InChI key
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)