Merck
143618
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基-2,5-己二醇
97%
别名:
1,1,4,4-四甲基-1,4-丁二醇, 2,5-二甲基-2,5-二羟基己烷, 2,5-二甲基-2,5-己二醇, 2,5-二羟基-2,5-二甲基己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C(OH)CH2CH2C(OH)(CH3)2
CAS号:
分子量:
146.23
Beilstein:
1361437
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
bp
214-215 °C (lit.)
mp
86-90 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2,5-二甲基-2,5-己二醇在杂多酸催化脱水作用下,通过立体专一的分子内 S N 2 机制生成环醚 。在浓硫酸中与腈反应生成 δ 1 -吡咯啉类
應用
2,5-二甲基-2,5-己二醇用于合成含有分子内 N-B 键的六元和七元杂环硼化合物
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
260.6 °F - closed cup
閃點(°C)
127 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and Spectroscopic Characterization of the First Mixed Six-and Seven-Membered Heterocyclic Boron Compounds With Intramolecular N? B Bond.
Goyal S, et al.
Main Group Metal Chemistry, 32(2), 55-64 (2009)
Transformation of diols in the presence of heteropoly acids under homogeneous and heterogeneous conditions.
Torok B, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 107(1), 305-311 (1996)
Nitriles in Nuclear Heterocyclic Synthesis. II.
MEYERS AI and RITTER JJ.
The Journal of Organic Chemistry, 23(12), 1918-1922 (1958)